Imprimer
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cbz-NH-PEG2-C2-acid, Cbz-n-amido-peg2-acid
BIPG1361-1G BIPG1361-250MG
APOSBIPG1361-1GEA 208 EUR
APOSBIPG1361-1G APOSBIPG1361-250MG
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Formule: C₁₅H₂₁NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28142483
Numéro CAS: 1347750-76-8