Imprimer
Biotin-PEG12-acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1202-100MG BIPG1202-50MG
APOSBIPG1202-100MGEA 493 EUR
APOSBIPG1202-100MG APOSBIPG1202-50MG
Biotin-PEG12-acid
Biotin-PEG12-acid
Formule: C₃₇H₆₉N₃O₁₆S
Poids moléculaire: 844.019 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08274601
Numéro CAS: 1621423-14-0