Imprimer
Biotin-PEG2-Acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(2-(2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 212 EUR
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Formule: C₁₇H₂₉N₃O₆S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22056305
Numéro CAS: 1365655-89-5