Amino-PEG24-alcohol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄₈H₉₉NO₂₄ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD21363266 Numéro CAS: 933789-97-0 |