Imprimer
Amino-PEG7-alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 87 EUR
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Formule: C₁₄H₃₁NO₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28385479
Numéro CAS: 1425973-14-3