Amino-PEG9-acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₁H₄₃NO₁₁ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD26127809 Numéro CAS: 1191079-83-0 |