Imprimer
Neosolaniol (de Fusarium sp.)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 8-Hydroxydiacetoxyscirpenol
BIN1002-1MG BIN1002-5MG
APOSBIN1002-1MGEA 203 EUR
APOSBIN1002-1MG APOSBIN1002-5MG
Neosolaniol (de Fusarium sp.)
Neosolaniol
Formule: C₁₉H₂₆O₈
Poids moléculaire: 382.405 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16661260
Numéro CAS: 36519-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I