Imprimer
Propionylleupeptin hemisulphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIMI0874-100MG BIMI0874-25MG
APOSBIMI0874-100MGEA 232 EUR
APOSBIMI0874-100MG APOSBIMI0874-25MG
Propionylleupeptin hemisulphate
Propionylleupeptin hemisulphate
Inhibitor of serine and cysteine proteases
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00171338
Numéro CAS: 24365-46-6