Imprimer
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magenta-α-glucoside
BIMB3104-100MG BIMB3104-1G BIMB3104-250MG
APOSBIMB3104-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIMB3104-100MG APOSBIMB3104-1G APOSBIMB3104-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796940
Numéro CAS: 878495-64-8