Imprimer
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Salmon α-glucoside
BIMB1329-100MG BIMB1329-250MG
APOSBIMB1329-100MGEA 102 EUR
APOSBIMB1329-100MG APOSBIMB1329-250MG
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04972053
Numéro CAS: 467214-46-6