5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
X-α-Glucoside
Formule:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00155606 Numéro CAS: 108789-36-2 |