Imprimer
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIM6003-100MG BIM6003-250MG BIM6003-500MG
APOSBIM6003-100MGEA 145 EUR
APOSBIM6003-100MG APOSBIM6003-250MG APOSBIM6003-500MG
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Methyl 6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranoside
Formule: C₇H₁₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038151
Numéro CAS: 5155-47-5