Imprimer
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): bis-MUP
BIM2048-1G BIM2048-250MG
APOSBIM2048-1GEA 377 EUR
APOSBIM2048-1G APOSBIM2048-250MG
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Bis(4-methylumbelliferyl) phosphate
Formule: C₂₀H₁₅O₈P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00076128
Numéro CAS: 51379-07-8