4-Methylumbelliferyl palmitate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₆H₃₈O₄ Point de fusion: 77 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00037612 Numéro CAS: 17695-48-6 EINECS: 241-695-2 |