Imprimer
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIM1009-1G BIM1009-5G BIM1009-10G
APOSBIM1009-1GEA 21.9 EUR
APOSBIM1009-1G APOSBIM1009-5G APOSBIM1009-10G
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
2C-Methyl-D-ribono-1,4-lactone
Formule: C₆H₁₀O₅
Point de fusion: 150…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369541
Numéro CAS: 492-30-8