Imprimer
D-Galactosamine pentaacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-galactosamine, (3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
BIG5003-1G BIG5003-5G
APOSBIG5003-1GEA 21.9 EUR
APOSBIG5003-1G APOSBIG5003-5G
D-Galactosamine pentaacetate
D-Galactosamine pentaacetate
Formule: C₁₆H₂₃NO₁₀
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00050926
Numéro CAS: 76375-60-5