Imprimer
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BIG1121-100MG BIG1121-1G BIG1121-250MG
APOSBIG1121-100MGEA 241 EUR
APOSBIG1121-100MG APOSBIG1121-1G APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
Point de fusion: 135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00067388
Numéro CAS: 52153-09-0