Imprimer
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
BIF4028-1G BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA 21.9 EUR
APOSBIF4028-1G APOSBIF4028-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Poids moléculaire: 183.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004273
Numéro CAS: 456-88-2