Imprimer
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isoquercitrin, Quercetin-3-O-glucoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Isoquercetin
BIDF1022-100MG BIDF1022-250MG
APOSBIDF1022-100MGEA 49.3 EUR
APOSBIDF1022-100MG APOSBIDF1022-250MG
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Quercetin-3-o-glucopyranoside
Formule: C₂₁H₂₀O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017746
Numéro CAS: 482-35-9