Imprimer
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-dimethyl-1-((2,2,2-trichloroethoxy)sulphonyl)-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
BICR143-1G BICR143-5G
APOSBICR143-1GEA 313 EUR
APOSBICR143-1G APOSBICR143-5G
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Formule: C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S
Poids moléculaire: 457.659 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664964
Numéro CAS: 1185733-70-3