(R)-α-methyl-phenylglycine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N,(R)-α-methyl-phenylglycine
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07371948 Numéro CAS: 29738-09-8 |