Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4375-1G BICL4375-2G BICL4375-500MG
APOSBICL4375-1GEA 768 EUR
APOSBICL4375-1G APOSBICL4375-2G APOSBICL4375-500MG
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate ≥95%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl trichloroacetimidate
Formule: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04039685
Numéro CAS: 121238-27-5