1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
NSC 404268, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-triphenylmethyl-β-D-glucopyranose
Formule:
C₃₃H₃₄O₁₀ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00076150 Numéro CAS: 37074-90-1 |