Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-(2-hydroxybenzoate)
BICL4367-1G BICL4367-5G BICL4367-2G
APOSBICL4367-1GEA 281 EUR
APOSBICL4367-1G APOSBICL4367-5G APOSBICL4367-2G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate
Formule: C₂₁H₂₄O₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973647
Numéro CAS: 32748-59-7