Imprimer
Pentyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amyl β-D-glucopyranoside
BICL4363-1G BICL4363-2G BICL4363-500MG
APOSBICL4363-1GEA 796 EUR
APOSBICL4363-1G APOSBICL4363-2G APOSBICL4363-500MG
Pentyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Pentyl β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₁H₂₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057506
Numéro CAS: 66957-71-9