Imprimer
(R,S)-Naproxen acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid-acyl-β-D-glucuronide
BICL4362-1MG BICL4362-5MG BICL4362-2MG
APOSBICL4362-1MGEA 364 EUR
APOSBICL4362-1MG APOSBICL4362-5MG APOSBICL4362-2MG
(R,S)-Naproxen acyl-β-D-glucuronide ≥98%
(R,S)-Naproxen acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 120143-21-7