Imprimer
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4356-1G BICL4356-5G BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA 253 EUR
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Formule: C₂₀H₂₂O₅S
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973630
Numéro CAS: 161007-96-1