Imprimer
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4,5-dihydroxy-benzoic acid, Gallic acid 3-​O-​β-​D-​glucopyranoside
BICL4337-10MG BICL4337-25MG BICL4337-5MG
APOSBICL4337-10MGEA 629 EUR
APOSBICL4337-10MG APOSBICL4337-25MG APOSBICL4337-5MG
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥95%
Gallic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₃H₁₆O₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28397798
Numéro CAS: 91984-84-8