Imprimer
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): NSC 43143
BICL4331-1G BICL4331-500MG BICL4331-2G
APOSBICL4331-1GEA 1010 EUR
APOSBICL4331-1G APOSBICL4331-500MG APOSBICL4331-2G
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-D-glucopyranose
Formule: C₆H₁₁IO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397796
Numéro CAS: 6304-86-5