Imprimer
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4329-2MG BICL4329-5MG BICL4329-1MG
APOSBICL4329-2MGEA 671 EUR
APOSBICL4329-2MG APOSBICL4329-5MG APOSBICL4329-1MG
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide ≥95%
Diosmetin 3'-O-β-D-glucuronide
Formule: C₂₂H₂₀O₁₂
Poids moléculaire: 476.387 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00934605
Numéro CAS: 152503-50-9