Dihydroartemisinin O-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08063733 Numéro CAS: 198976-06-6 |