Imprimer
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): D-Arabinose diacetonide
BICL4326-1G BICL4326-500MG BICL4326-2G
APOSBICL4326-1GEA 768 EUR
APOSBICL4326-1G APOSBICL4326-500MG APOSBICL4326-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose ≥99%
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabinose
Formule: C₁₁H₁₈O₅
Poids moléculaire: 230.258 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144988
Numéro CAS: 13039-93-5