Imprimer
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzyl 4,6-O-benzylidene-3-O-2-propen-1-yl-β-D-glucopyranoside
BICL4324-1G BICL4324-500MG BICL4324-250MG
APOSBICL4324-1GEA 991 EUR
APOSBICL4324-1G APOSBICL4324-500MG APOSBICL4324-250MG
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98%
Benzyl 3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
Formule: C₂₃H₂₆O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397794
Numéro CAS: 103078-11-1