Imprimer
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): NSC 44443
BICL4320-100MG BICL4320-25MG BICL4320-50MG
APOSBICL4320-100MGEA 1210 EUR
APOSBICL4320-100MG APOSBICL4320-25MG APOSBICL4320-50MG
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride ≥98%
6-Amino-6-deoxy-D-glucopyranose, hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₅·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051996
Numéro CAS: 4460-60-0