Imprimer
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-O-2-Propen-1-yl-β-D-glucopyranose
BICL4318-10G BICL4318-25G BICL4318-5G
APOSBICL4318-10GEA 899 EUR
APOSBICL4318-10G APOSBICL4318-25G APOSBICL4318-5G
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose ≥97%
3-O-Allyl-β-D-glucopyranose
Formule: C₉H₁₆O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397791
Numéro CAS: 77388-91-1