4-Methylphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-thio-α-D-mannopyranoside ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₄H₃₄O₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15145129 Numéro CAS: 922523-12-4 |