Imprimer
4-Cyclohexylbutyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4302-1G BICL4302-500MG
APOSBICL4302-1GEA 1120 EUR
APOSBICL4302-1G APOSBICL4302-500MG
4-Cyclohexylbutyl β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Cyclohexylbutyl β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 869542-54-1