Imprimer
Tolmetin acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4301-1MG BICL4301-2MG BICL4301-5MG
APOSBICL4301-1MGEA 336 EUR
APOSBICL4301-1MG APOSBICL4301-2MG APOSBICL4301-5MG
Tolmetin acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Tolmetin acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 71595-19-2