Imprimer
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4300-10MG BICL4300-5MG
APOSBICL4300-10MGEA 0 EUR
APOSBICL4300-10MG APOSBICL4300-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₇
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD29924274
Numéro CAS: 65851-39-0