Imprimer
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5,7-Dichloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4298-10MG BICL4298-2MG BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA 1550 EUR
APOSBICL4298-10MG APOSBICL4298-2MG APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Formule: C₁₅H₁₃Cl₂NO₇
Poids moléculaire: 390.172 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD29924273
Numéro CAS: 40951-47-1