Imprimer
Deferasirox acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4292-1MG BICL4292-2MG
APOSBICL4292-1MGEA 434 EUR
APOSBICL4292-1MG APOSBICL4292-2MG
Deferasirox acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Deferasirox acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1233196-91-2