Imprimer
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4291-1MG BICL4291-2MG
APOSBICL4291-1MGEA 768 EUR
APOSBICL4291-1MG APOSBICL4291-2MG
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 108844-55-9