Imprimer
Octanoyl D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Octanoate D-glucopyranose
BICL4286-1G BICL4286-2G
APOSBICL4286-1GEA 420 EUR
APOSBICL4286-1G APOSBICL4286-2G
Octanoyl D-glucopyranoside ≥98%
Octanoyl D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₂₆O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122839
Numéro CAS: 60415-65-8