Imprimer
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4284-1G BICL4284-250MG BICL4284-500MG
APOSBICL4284-1GEA 0 EUR
APOSBICL4284-1G APOSBICL4284-250MG APOSBICL4284-500MG
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 6-O-tert-butyldiphenylsilyl-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranoside
Formule: C₃₂H₄₀O₇Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122837
Numéro CAS: 503303-07-9