Imprimer
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4282-100MG BICL4282-250MG BICL4282-50MG
APOSBICL4282-100MGEA 532 EUR
APOSBICL4282-100MG APOSBICL4282-250MG APOSBICL4282-50MG
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside ≥95%
Methyl 2-deoxy-2-fluoro-L-arabinofuranoside
Formule: C₆H₁₁FO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09833554
Numéro CAS: 442514-57-0