Imprimer
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,4-Dihydroxycinnamic acid 3-O-β-D-glucopyranoside, 3-[3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxyphenyl]-2-propenoic acid
BICL4281-2MG BICL4281-5MG BICL4281-1MG
APOSBICL4281-2MGEA 447 EUR
APOSBICL4281-2MG APOSBICL4281-5MG APOSBICL4281-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₅H₁₈O₉
Poids moléculaire: 342.298 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122836
Numéro CAS: 24959-81-7