Imprimer

6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 6-Azido-6-deoxy-D-glucose

BICL4280-100MG BICL4280-250MG BICL4280-50MG
APOSBICL4280-100MGEA 480 EUR
APOSBICL4280-100MG APOSBICL4280-250MG APOSBICL4280-50MG
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
6-Azido-6-deoxy-D-glucopyranose
Formule: C₆H₁₁N₃O₅
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265537
Numéro CAS: 20847-05-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR