2,3,5-Tri-O-acetyl-D-arabinonic acid, γ-lactone ≥98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
D-Arabinono-1,4-lactone triaacetate
Formule:
C₁₁H₁₄O₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28122835 Numéro CAS: 16751-37-4 |