Imprimer
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4277-10MG BICL4277-25MG BICL4277-5MG
APOSBICL4277-10MGEA 0 EUR
APOSBICL4277-10MG APOSBICL4277-25MG APOSBICL4277-5MG
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate ≥95%
5-Chloro-8-hydroxyquinoline sulphate
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28122834
Numéro CAS: 15164-40-6