Imprimer
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(2-Carboxyethenyl)-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4272-2MG BICL4272-5MG BICL4272-1MG
APOSBICL4272-2MGEA 447 EUR
APOSBICL4272-2MG APOSBICL4272-5MG APOSBICL4272-1MG
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide ≥98%
Caffeic acid 3-O-β-D-glucuronide
Formule: C₁₅H₁₆O₁₀
Poids moléculaire: 356.282 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD28122829
Numéro CAS: 1093679-73-2